製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase phenyl, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L11
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh Super-Phenyl, 18278
標識化の程度
3% Carbon, multilayer, endcapped
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4 mL/min flow rate
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面積
100 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
phenyl phase
粒径
2.3 μm
ポアサイズ
140 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Super-Phenyl columns are packed with monodispersed 2 micron (nominal, mean particle size is 2.3 micron) spherical silica particles covalently bonded with phenyl groups. The small particle size makes the Super series the highest efficiency reversed phase columns in the TSKgel product line. The monodispersed packing generates operational back pressures more typical of larger particles allowing the use of higher flow rates than other 2 micron packings and offers less hydrophobicity than TSKgel Super-Octyl and TSKgel Super-ODS. TSKgel Super-Phenyl is an excellent choice for peptides, proteins, amino acids, tryptic digests, nucleotides, pharmaceutical molecules and food/beverage samples.
物理的形状
Shipped in 50% acetonitrile - 50% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)