安全性情報
818253
TSKgel® DEAE-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
別名:
TSKgel® DNA-NPR HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® GMPWシリーズGFCカラム, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion ClO4-
メーカー/製品名
Tosoh 18253
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
2.5 μm
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
詳細
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders. Guard Column for 4.6mmID TSKgel DNA-NPR column
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)