安全性情報
818074
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
phase amine-activated, bottle of 1 L, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® AF-Amino-650M Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
詳細
Adsorption Capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (0.1 M NaOH)
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 18074
標識化の程度
100 μmol/mL±30 ligand density
パラメーター
pressure (max. 3 bar)
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
amine, primary
amine-activated phase
粒径
65 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
2-13
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Columns are tolerant to aqueous buffers and salt solutions, 1 mol/L alkaline solutions, 1 mol/L non-oxidizing mineral acids, 8 mol/L urea, 6 mol/L guanidine hydrochloride, non-halogenated organic solvents and detergents. They are not compatible with strong oxidants and halogenated solvents.
Toyopearl AF-Amino-650 resin is a reactive resin used for the coupling of specific ligands for affinity chromatography. Ligands are immobilized by either peptide bond formation or reductive amination through their respective carboxylate or aldehyde groups.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
818074:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)