Merck
817385
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
L × 内径:
7.5 cm × 21.5 mm
表面積:
425 m2/g
粒径:
10 μm
マトリックス活性基:
C18 (octadecyl) phase
ポアサイズ:
80 Å
Matrix:
silica particle platform
製品名
TSKgel® ODS-80Ts Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-80Ts, 17385
標識化の程度
15% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 21.5 mm
表面積
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
80 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Column for 21.5mmID TSKgel ODS-80Ts columns
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)