Key Documents
817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L7
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 17344
標識化の程度
11% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
425 m2/g
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
80 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Octyl-80Ts has a lower carbon load and hydrophobicity than the corresponding ODS-80Ts products. The C8 alkyl ligand provides a unique selectivity for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Featuring high purity, metal free silica and a proprietary technique for complete endcapping of residual silanol groups, TSKgel Octyl-80Ts columns reduce tailing when analyzing basic compounds. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel Octyl-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)