Merck
817201
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-80Ts, 17201
標識化の程度
15% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
1.2 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore diameter
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel ODS-80Tsは、低分子量の薬剤、塩基、ヌクレオシドおよびヌクレオチドに使用される汎用カラムです。一般的な用途には、純度チェックやペプチドマッピングなどがあります。 結合相の微細孔サイズは製品説明の中の番号で表され、この場合、TSKgel ODS-80Tsの公称微細孔サイズは 80 Åです。基材シリカの微細孔サイズは100 Åです。
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)