安全性情報
814704
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 1 L, 100 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 14704
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
100 μm
使用pH
2-13
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
規格
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814704:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)