詳細
QAE-550C
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 250 mL
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
マトリックス
methacrylate
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
100 μm
使用pH
2-10
キャパシティ
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
適合性
mode of use strong anion exchange chromatography
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
アプリケーション
TOYOPEARL® QAE-550C is used in separation media and ion exchange resins.
規格
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814026-PM:
814026-BULK:
814026:
814026-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Journal of chromatography. A, 908(1-2), 149-161 (2001-02-24)
A comparative study was performed on strong anion exchangers to investigate the pH dependence, titration curves, efficiency, binding strength, particle size distribution, and static and dynamic capacity of the chromatographic resins. The resins tested included Q Sepharose XL, UNO Q-1