安全性情報
813066
TSKgel® Boronate-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, m-aminophenyl boronate phase
別名:
Boronate-5PW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
TSKgel® Boronate-5PW HPLC Column, phase m-aminophenyl boronate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
アナライトの化学物質クラス
proteins
メーカー/製品名
Tosoh Boronate-5PW, 13066
パラメーター
≤20% organic solvent
≤3 M salt concentration
1.2 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
≥ 0 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
m-aminophenyl boronate phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-9
キャパシティ
40 μmol/mL adsorption capacity (sorbitol)
適合性
mode of use affinity HPLC
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
m-アミノフェニルボロン酸とTSKgel 5PWポリマー支持体がアルカリ性のpH条件下で結合すると、四面体ボロン酸アニオンを生成できる配位子が生じます。 このアニオン性構造は、炭水化物、炭水化物含有化合物、カテコールアミン中に存在する1,2 cis-ジオール基と結合できます。ボロン酸アニオンと1,2 cis-ジオール基との相互作用は、Mg2+イオンの存在によって促進され、アミンを含有する緩衝剤によって阻害されます。TSKgelボロナート-5PWマトリックス上への吸着は、HEPESやモルホリンなどの塩基性緩衝剤中で生じる一方、脱離は、炭水化物またはソルビトールやトリスのようなアミンを含有する移動相中で生じます。用途には、核酸、カテコールアミン、ヌクレオシド、ヌクレオチドなどがあります。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
813066:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)