安全性情報
52661-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPEチューブ
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
キャパシティ
0.14 meq/g total capacity
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
保持メカニズム:アニオン交換
使用可能なサンプルマトリックス:有機溶媒または水溶液
  • ポリメリック結合した第4級アミンで、全pH領域で正に荷電した状態を維持します。
  • 対イオンはCl-です。
  • イオン交換容量は約0.14 meq/gです。
  • 弱いアニオン交換体には充分強く結合しない弱いアニオン(カルボン酸など)の抽出に広く用いられています。
  • コンディショニング時に適切なバッファ-を用いて対イオンを変更することで、選択性を変化させることが可能です。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>464.0 °F
引火点(℃)
> 240 °C
適用法令
Jan Code
52661-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
プロトコル
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.