製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-80Tm, 08148
標識化の程度
15% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å pore diameter
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
808148-250MG:
808148-VAR:
808148:
808148-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)