安全性情報
807650
TSKgel® CM-SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 2.5 cm × 6 mm, carboxymethyl phase
別名:
TSK-GELカラム(CM-2SW、CM-3SW)用ガードゲルキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
product name
TSKgel® CM-SW Guardgel Kit, phase carboxymethyl, L × I.D. 2.5 cm × 6 mm, 10 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh CM-SW, 07650
パラメーター
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
10-45 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2.5 cm × 6 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
carboxymethyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
cation exchange
詳細
TSKgel Guardgel kits contain:
  • 5 mL Guardgel packing material
  • Column holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 25 mm x 9.5 mm OD x 6 mm ID, 2 μm frit at 10 mm depth, 1/16" exit
  • 2 Replacement frits
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.01" ID
  • Nuts and ferrules, 10-32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • All hardware is 316 stainless steel
Dimensions for Guardgel kits for 21.5 mm ID columns:
  • Column, 35 mm x 12.75 mm OD x 10 mm ID, 10 μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • Capillary tubing, 5 cm x 1/16" OD x 0.02" ID
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
807650:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)