安全性情報
807162
TSKgel® CM-3SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, carboxymethyl phase
別名:
TSKgel® CM-SW Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® CM-3SW HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh CM-3SW, 07162
パラメーター
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
20 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
7.5 cm × 7.5 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
carboxymethyl phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
250 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel CM-3SWカラムは、弱いカチオン交換体を用いて表面改質された 5μmの高効率球形シリカビーズが充填されています。タンパク質、ペプチドおよびその他の生物活性分子の分離と分析に使用されます。微細孔は、TSKgel CM-2SWカラムより大きいサイズになっています。
物理的形状
Shipped in methanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)