product name
TSKgel® SCX (H+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L22
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion H+
メーカー/製品名
Tosoh 07158
パラメーター
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
50 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
polystyrene-divinylbenzene
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
5 μm
使用pH
1-14
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This TSKgel® SCX column is packed with 5μm porous spherical particles which are surface modified with a strong (sulfonic acid) cation exchanger in the hydrogen. The column is optimized for the separation and analysis of organic acids, saccharides and alcohols. TSKgel SCX (H+) columns are mainly applied to the analysis of isomerized sugars, alcohols and lower organic acids.
物理的形状
Shipped in DI water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)