Key Documents
807129
TSKgel® ODS-120A (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, C18 (octadecyl) phase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
product name
TSKgel® ODS-120A HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 07129
標識化の程度
20% Carbon, multilayer, not encapped
パラメーター
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
3.0 mL/min flow rate
75 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
マトリックス
spherical silica
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
150 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel® ODS-120A columns contain 150Å pore size silica particles. The exclusion limit of 10,000 Da makes TSKgel ODS-120A columns a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and environmental samples such as poly-aromatic hydrocarbons. The "A" in the product description signifies that the material is not endcapped. For charged samples, the endcapped TSKgel ODS-120T column is a more suitable alternative.
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)