製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-120A, 07124
標識化の程度
20% Carbon, multilayer, not encapped
パラメーター
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
200 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
150 Å pore diameter
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel ODS-120Aカラムは、微細孔サイズが150 Åのシリカ系担体を使用します。シリカは排除限界が10,000 Daであり、ペプチド、低分子タンパク質、ポリ芳香族炭化水素などの環境試料の逆相クロマトグラフィーに適しています。記号「A」は、材料がエンドキャップされていないことを示します。帯電した試料の場合、エンドキャップされたTSKgel ODS-120Tカラムがさらに適しています。結合相の微細孔サイズは製品説明の中の番号で表され、この場合、TSKgel ODS-120Aの公称微細孔サイズは 120 Åです。
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)