Merck
796-0376
OSHA法 42/47 and ASTM® D5836: HPLCによるイソシアナートの分析、SUPELCOSIL LC-8、Collection/Desorption、ORBO-80使用
application for air monitoring, application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample/matrix: calibration standard: isocyanate derivatives, 5 μg/mL in acetonitrile blank: 1-(2-pyridyl)piperazine (1-2PP) coated glass fiber filter desorbed in acetonitrile/DMSO, 9:1
adsorbent tube: ORBO-80 (20811)
column: SUPELCOSIL LC-8, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58297)
mobile phase: 0.05 M ammonium acetate in water:acetonitrile, 70:30 (pH 6-6.2 with acetic acid)
flow rate: linear gradient, 0.7 mL/min to 2 mL/min in 15 min
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    1-(2-Pyridyl)piperazine
    Hexamethylene diisocyanate
    2,6-Tolylene diisocyanate
    2,4-Tolylene diisocyanate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)