Merck
77188
Supelco
2H-Perfluoro-2-decenoic acid
new
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Hexadecafluoro-2-decenoic acid, ASTM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H2F16O2
CAS番号:
分子量:
458.10
MDL番号:
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
LC/MS: suitable
アプリケーション
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
77188-10MG:
77188-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)