Merck
75930
Supelco
ヘプタフルオロ酪酸
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
HFBA, エドマン試薬No. 3, ペルフルオロ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2COOH
CAS番号:
分子量:
214.04
Beilstein:
1426882
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
7 (vs air)
蒸気圧
~10 mmHg ( 25 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
密度
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI Key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
75930-BULK:
75930-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)