Merck
72641
Supelco
2-ヒドロキシ-4-(オクチルオキシ)ベンゾフェノン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7OC6H3(OH)COC6H5
CAS番号:
分子量:
326.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
47-49 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCCCCOc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
InChI Key
QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
72641-BULK:
72641-100MG:
72641-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)