Merck
72506
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS番号:
分子量:
263.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
91-96 °C
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
InChI Key
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
72506-100MG:
72506-BULK:
72506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)