Merck
69114
Supelco
Dibutyl itaconate
analytical standard
別名:
2-Methylenebutanedioic acid1,4-dibutyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3O2CCH2C(=CH2)CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
242.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)CC(=C)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C13H22O4/c1-4-6-8-16-12(14)10-11(3)13(15)17-9-7-5-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
OGVXYCDTRMDYOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
276.8 °F
引火点(℃)
136 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
69114-100MG:
69114-VAR:
69114-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)