安全性情報
50987
Supelco
Mesamoll®
Selectophore
別名:
アルキルスルホン酸フェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
フォーム
liquid
不純物
≤0.1% water
APHA: ≤350
屈折率
n20/D 1.500
粘度
110-140 mPa.s
鹸化価
≤200
詳細
Mesamollは、アルキルスルホン酸可塑剤です。耐アルカリ性であるため、建設業界において、メンブレン及びシーラントに幅広く使用されています。
より詳細については、当社の Sensor Applications portal にアクセスをお願いします。
アプリケーション
ポリウレタン(PU)、ポリ塩化ビニル(PVC)、天然ゴム(NR)、スチレン-ブタジエンゴム(SBR)、スチレン-ブタジエンゴムとブタジエンゴムの配合物(SBR/BR)、イソブチレン-イソプレンゴム(IIR)、アクリロニトリル-ブタジエンゴム(NBR)、クロロプレンゴム(CR)など多数のポリマーに対して良好な混和性を持っています。
物性
良好な誘電特性。
法的情報
Mesamoll is a registered trademark of Lanxess Deutschland GmbH
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 - 464.0 °F - open cup
引火点(℃)
210 - 240 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
50987-VAR:
50987-5ML:
50987-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plastics Additives: A Rapra Market Report. Geoffrey Pritchard
Science, 208-208 (2005)
Plasticizers for liquid polymeric membranes of ion-selective chemical sensors
Eugster, R., et al.
Analytica Chimica Acta, 289(1), 1-13 (1994)
Plastics Additives
Science, 208-208 (2005)
O Dinten et al.
Analytical chemistry, 63(6), 596-603 (1991-03-15)
On the basis of previously reported correlations between the lipophilicity of membrane components, their partition coefficient between the membrane and the sample, and the lifetime of corresponding neutral-carrier-based sensors, the lipophilicities of ionophores and plasticizers in analytically relevant ion-selective electrodes