製品名
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel hardware (column)
品質水準
認証
suitable for USP L1
詳細
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
製品種目
BIOshell
特徴
endcapped: no
アナライトの化学物質クラス
peptides
メーカー/製品名
BIOshell
包装
1 ea of
標識化の程度
4.0% carbon loading
パラメーター
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
表面積
60 m2/g
表面被覆率
2.2 μmol/m2
Matrix
particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5.0 μm
ポアサイズ
160 Å
動作pH範囲
1-8
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell 160Å Peptide C18 columns are specifically engineered to provide efficient separation of peptides as well as small proteins. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected C18 ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C). This greatly expands the application range for the separation of biomolecules.
法的情報
ガードカートリッジ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)