安全性情報
52747-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
品質水準
組成
bed wt., 50 mg
包装
pk of 108
標識化の程度
7% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
1 mL
マトリックス
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
diol bonding, polymerically bonded
粒径
50 μm
ポアサイズ
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52747-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)