Merck
61879-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
別名:
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
物質
stainless steel hardware
製品種目
Proteomix®
メーカー/製品名
Sepax 434NP5-4001C
包装
1 ea of
パラメーター
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 mm × 4 mm
不純物
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
マトリックス活性基
propyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
non-porous
動作pH範囲
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
アナリシスノート
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)