product name
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 2 cm × 4.0 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L109
製品種目
Supel™
包装
pack of 3 ea
パラメーター
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
カートリッジL × 内径
2 cm × 4.0 mm
表面積
155 m2/g
マトリックス
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
200 Å pore size
operating pH range
1-14
分離法
mixed mode
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
アナリシスノート
おすすめ製品
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
59995-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns packed with porous graphitic carbon (PGC) particles, used for the HPLC, UHPLC, UPLC, and LC-MS separation of polar or charged compounds at high temperatures (up to 250 ˚), pressures up to 700 bar, and the mobile phase pH range of 1-14.