Merck
59197C30
Supelco
SUPELCOSIL ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
L × 内径:
25 cm × 3 mm
表面積:
170 m2/g
粒径:
5 μm
マトリックス活性基:
amide, alkyl phase
ポアサイズ:
120 Å
Matrix:
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
製品名
SUPELCOSIL ABZ+Plus HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L60
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
標識化の程度
12.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SUPELCOSIL ABZ+Plus カラムは、高い不活化能と独特な選択性を同時に実現しています。不活性化シリカ粒子は粒径分布域が極めて狭いため、低い背圧で高い効率が得られます。ABZ+Plus相は、結合とエンドキャップ反応の後、シリカ上の未反応シラノール基を効果的に遮蔽するため、ほとんどの検体との相互作用を防ぐことができ、検体の官能性に関係なく対称型のピークが得られます。また、イオン化抑制剤を添加する必要なくイオン強度の低い緩衝剤を使用できます。ABZ+Plusによって、酸、強塩基性化合物、両性イオンなど、最も分析が困難な化合物の分析にも単純な組成の移動相を使用できます
USPコードL60に適合しています。
特徴および利点
・極性、非極性、荷電分析対象物に対する分離効率が高いです
・最も反応性の高い化合物に対して対称性のピ-ク
・極性、荷電化合物に対して独自の選択性
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)