製品名
SUPELCOSIL™ LC-18-T HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L1
製品種目
SUPELCOSIL™
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
包装
1 ea of
標識化の程度
12.3% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
使用pH
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SUPELCOSIL LC-18-Tカラムの特徴は、オクタデシルシラン結合相とヌクレオチドの高い分離効率のための特別な表面処理です。充填剤のバッチ毎に、代表的なヌクレオチドであるアデノシンニリン酸(ADP)のピ-ク形状が良好であることの確認検査を行っています。金属キレ-ト特性のあるその他の化合物のクロマトグラフィ-も、本品の使用で向上させることが可能です。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Khaled S Abdelkawy et al.
Biomedical chromatography : BMC, 31(3) (2016-08-25)
A simple, accurate, and reproducible high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed and validated for the quantification of quercetin (QR) in rat plasma. The method involves a simple protein precipitation procedure to extract both QR and thymoquinone (TQ), the