Merck
58817
Rheodyne®モデル7060セレクションバルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
特徴
number of ports 7
positions 6
パラメーター
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
詳細
カラム、移動相に使用します。現在お使いのシステムにカラムを頻繁に着脱する代わりに、モデル7060バルブの共通センタ-ポ-トにインジェクタ-出口を接続すると、周辺ポ-トに最高6本のカラムを接続できます。(1ポ-トは、バイパス/フラッシュ操作用として利用することをお勧めします。)ハンドルを手動でいずれかの方向に回転させることで、共通ポ-トは、周辺の各6ポ-トに順次接続できます。カラム出口をもう1つのモデル7060バルブに接続すると、カラムから検出器に直接流せます。低分散の内径0.41 mm(0.016インチ)の管で、内容積2 μL未満であることから、エキストラカラムによるバンドの広がりを最小限に抑えることができます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)