安全性情報
58468
Supelco
Dynasealフィッティング
pkg of 10 ea, Kel-F ferrule
別名:
Kel-F FERRULES,1/16" PK/10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
物質
Kel-F ferrule
包装
pkg of 10 ea
フィッティング
1/16 in. Dynaseal ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
Dynaseal手締め接続金具は7000psi/490kg/cm²超まで密封します。 各接続金具は、再使用可能なナット、コレット、およびフェルールからなります。ポリマーフェルールはステンレス鋼製のシートを変形させず、再使用が可能です。これらの接続金具は、Rheodyneバルブ用接続金具を除いて、現在のHPLCカラムに使用されているすべての1/16インチのめす圧縮タイプの接続金具に適合します。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)