製品名
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column, column size × I.D. 10 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
包装
1 ea of
標識化の程度
5.5% Carbon loading
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
カラムサイズ × 内径
10 cm × 3 mm
表面積
90 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
粒径
5.0 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
2-9
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アナリシスノート
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.