Key Documents
58442
Supelco
SSI LO-Pulseダンパー
without cabinet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
詳細
316 stainless steel
cabinet no
特徴
without cabinet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パルスダンパ-はポンプの脈動を消して、ベ-スラインをより安定させます。LO-Pulseダンパ-は、シングルピストン往復型HPLCポンプ(Altex 110A、Eldexポンプ、LDCミニポンプVS、SSIモデル 200と300
など)に適合する特許品です。
圧力範囲は500 psiから6000 psi(35~420 kg/cm2)で、微量試料成分の定量分析の精度と検出限界を高めます。接続用部品、説明書付
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LO-Pulse is a trademark of Scientific Systems, Inc.
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.