安全性情報
58296
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
SUPELCOSIL LC-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L13
品質水準
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
2% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C1 (methyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Due to a mixed retention mechanism, selectivity differences for polar groups are more pronounced than on C8 and C18 columns. C1 columns require 20-30% less organic modifier to provide retention similar to C18 columns.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
58296:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)