安全性情報
59561
Supelco
SUPELCOSIL LC-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
SUPELCOSIL LC-1 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L13
品質水準
包装
pkg of 2 ea
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
C1 (methyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)