Merck
581384-U
Supelco
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L26
詳細
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
特徴
endcapped
標識化の程度
0.6% carbon loading
パラメーター
90 °C max. temp.
カラムL × 内径
15 cm × 1.5 mm
表面積
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
マトリックス活性基
C4 (butyl) phase
ポアサイズ
1000 Å
動作pH範囲
2-9
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
BIOshell IgG 1000Å C4は、新たな孔径(1000Å)のFused-Core®粒子設計に基づく高速、高性能液体クロマトグラフィーカラムです。このFused-Core粒子は、固形シリカコアを薄い多孔性の高純度シリカのシェルで覆っています。この粒子設計により、0.5ミクロンの薄い多孔性シェル内の短い拡散経路と2.7ミクロンの小さな全粒子サイズにより、非常に高いカラム効率が示されます。高密度で結合した、エンドキャップ付きBIOshell IgG 1000Å C4のジメチルブチル固定相は、タンパク質など高分子量化合物の分離に使用される安定した逆相充填剤となります。
法的情報
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)