Merck
58130AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
CHIRALPAK® AGP HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L41
製品種目
CHIRALPAK®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
CHIRALPAK®
パラメーター
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 2.1 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
glycoprotein, alpha1- phase
粒径
5 μm
使用pH
2-8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hermanssonは、シリカ担体に固定した天然タンパク質をキラル分離に使用することを1983年に発表しました (1)。タンパク質は、1つの構造からなる多くのキラル中心と、一般的な保持プロセスに寄与するその他の部位を多く含みます。 CHIRALPAK AGPは、現在入手可能なすべてのタンパク質層の中で最も広い選択範囲を持っています。CHIRALPAK AGP相は、5 μmの球形シリカ粒子に固定化されたキラルセレクターとして α1-酸グリコプロテイン(AGP)を使用します。結合済みAGPは、純粋な有機溶媒、高温、および4~7のpH値に耐える極めて安定したタンパク質です。 逆相モードで動作させたCHIRALPAK AGPカラムは、酸、アミン、天然化合物などの極めて広範な薬剤のエナンチオマーを分離します。エナンチオ選択性と保持力は、移動相のpH、イオン強度、および有機修飾剤の性質と濃度によって容易に調整できます。
特徴:
  • キラル分子の直接逆相分割
  • 様々な有機修飾剤に対して安定
  • 分析用とセミ分取用のサイズ
(1)Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phas(al-酸グリコプロテインをキラル静置相として使用したラセミ体薬物の直接液クロマトグラフィー分割能),J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)