安全性情報
57640
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 5 μL, PEEK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
物質
PEEK
外径
1.6 mm
1/16 in.
容量
5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)