安全性情報
57200
Supelco
Supelclean LC-Si Bulk Packing
pkg of 100 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
包装
pkg of 100 g
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
マトリックス
Silica Gel (irregularly shaped)
マトリックス活性基
silica phase
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
詳細
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57200:4548173963549
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)