安全性情報
57131
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPEチューブ
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 5 g
包装
pk of 20
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
20 mL
Matrix
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57131:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)