物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supelclean™
組成
bed wt., 100 mg
包装
pk of 108
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
100 m2/g
容量
1 mL
マトリックス活性基
carbon phase
粒径
120-400 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グラファイト処理ノンポーラスカーボン
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
保持メカニズム:逆相
サンプルとマトリックスの適合性:水溶液(飲料水、地下水、廃水)
- 表面積:100 m2/g;粒径:120/400 mesh
- 逆相条件で使用した場合、非極性と極性の両方のマトリックスにおいて、極性と非極性の有機化合物に対して極めて高い親和性を示します。
- カーボン表面は、6角形の環状構造が相互に結合し、重なってグラファイトシートを形成しています。
- カーボン相はノンポーラスであるため、吸着の際に分析対象物が固相の細孔に分散する必要がなく、迅速な処理が可能です。
- 独立した研究者が、ENVI-Carbは、地下水、果物、野菜などの様々なマトリックスから200種類を超える農薬のサンプルを迅速に調製するのに極めて有用であることを明らかにしています。
アプリケーション
- 最適なバランスを実現:新たな太陽光電力用カーボン電極の電気的および光学的特性の調整:この研究では、トルエンの利用によりカーボンベースの電極の性能が向上し、太陽光電力用途において電気的および光学的特性の両面で大幅な改善が示されました(Gul et al., 2024)。
- チオール配位により液体金属粒子が軟化し、オンデマンドの導電性が向上:この研究では、フレキシブルエレクトロニクスにおける伝導性の向上に最適化された、液体金属粒子の合成におけるトルエンの役割が強調されています。これは、先進的な製造技術におけるトルエンの多用途性を示すものです(Muller et al., 2024)。
- 食品鮮度の現場での目視検査用携帯型アミン反応蛍光試験紙としての、高度な水安定性を持つウールケラチン/CsPbBr(3)ナノ結晶の使用:トルエン′の特性は、食品安全性アプリケーション用の革新的な素材の合成に活用され、高感度で信頼性の高い検出システムの構築におけるその重要性を示しています(Sun et al., 2024)。
法的情報
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
57109-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.