安全性情報
57086
Supelco
Supelclean LC-Alumina-N SPEチューブ
bed wt. 1 g, volume 3 mL, pkg of 54 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
polypropylene tube
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 1 g
包装
pkg of 54 ea
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
Matrix
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
マトリックス活性基
Alumina phase
粒径
60-325 mesh
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelclean LC-Alumina-N SPEチューブは、非水系サンプルから中極性~極性化合物を吸着するために使用されます。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
57086:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1