安全性情報
56908
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #8
in tert-butyl methyl ether, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
濃度
in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL each component in tert-butyl methyl ether
100 μg/mL in tert-butyl methyl ether
アプリケーション
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
構成
The mix contains the following analytes:
Endosulfan sulfate
alpha-Endosulfan
beta-Endosulfan
Etridiazole
Fenvalerate
Kinoprene-S
MGK-264
その他情報
7 components. When combined with other mixes, suitable for use in meeting the requirements of mulitple jurisdictions for pesticide testing of cannabis products
Check out our entire range of pesticide mixes for Cannabis testing
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-18.4 °F
引火点(℃)
-28 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56908-BULK:
56908-1ML:
56908-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)