Merck
55060-U
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 1 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
ボトルサイズ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
置換部
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)