Merck
24-4860
Sigma-Aldrich
ヨウ化カリウム
JIS special grade, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KI
CAS番号:
分子量:
166.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
蒸気圧
1 mmHg ( 745 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • ミツロウと PVC ステンシルを使用した、布地ベースのマイクロ流体チャネルを実現するための費用対効果に優れた簡便な手法:この研究では、生物医学用途の安価なマイクロ流体チャネルの開発におけるヨウ化カリウムの応用を調査し、材料科学および材料工学に著しい進歩をもたらしました(P L et al., 2024)。
  • フッ化ジアミン銀(グルタチオンおよびヨウ化カリウムの添加の有りまたは無し)のフッ化物放出、象牙質微小硬度、象牙質表面特性への影響の評価:この研究では、歯科治療におけるヨウ化カリウム′の役割、特にフッ化ジアミン銀と併用した場合の象牙質′の特性への影響について調査しています。これは歯科材料科学にとって重要な洞察です(Samani M et al., 2024)。
  • C(3)対称アミドに基づく超分子ゲル:アニオン検出と水からの染料除去への応用:この論文では、特に水の浄化と染料除去におけるヨウ化カリウム′の有用性を強調し、環境科学の研究に不可欠なものとしています(Kuppadakkath G et al., 2024)。
  • 低温大気圧プラズマ処理水の酸化力に対する機械学習を用いた評価:この革新的な研究では、ヨウ化カリウムを利用して水処理プロセスを評価し、水質管理における環境安全性と技術的応用の両方を向上させています(Irmak SE et al., 2024)。
  • β-シクロデキストリン金属有機構造体の超分子構造が、ヨウ素の安定性と、抗菌用途における l-メントールとの共送達を最適化:金属有機構造体におけるヨウ化カリウムの研究は、薬物送達と抗菌治療に新たな可能性を提示し、薬学に多大な貢献をもたらします(Zhao X et al., 2024)。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24-4860-5-500G-J:
24-4860-2-25G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Pietro Santulli et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(1), 49-60 (2014-11-08)
Are protein oxidative stress markers [thiols, advanced oxidation protein products (AOPP), protein carbonyls and nitrates/nitrites] in perioperative peritoneal fluid higher in women with histologically proven endometriosis when compared with endometriosis-free controls? Protein oxidative stress markers are significantly increased in peritoneal
S C Clement et al.
Pediatric blood & cancer, 60(11), 1833-1838 (2013-07-09)
Thyroid dysfunction has been reported in up to 52% of patients 1.4 years after treatment with (131) I-Metaiodobenzylguanidine (MIBG) in children with neuroblastoma (NBL), despite the use of potassium-iodide (KI). Our aim was to investigate if the incidence and severity
Rahul Singh et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 682-685 (2012-11-06)
We report a new biopolymer electrolyte for dye sensitized solar cell application. To develop polymer electrolyte, potassium iodide have been added in agarose biopolymer matrix and characterized using various techniques like complex impedance spectroscopy, Infrared spectroscopy (IR), X-ray diffraction (XRD)
Zhi-Qi Lao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(39), 7869-7871 (2012-09-06)
We have developed a new KI-catalyzed method for the imidation of an sp(3) C-H bond adjacent to an amide nitrogen atom by using TBHP (tert-butyl hydroperoxide, 70% aqueous solution) as the oxidant. This novel procedure tolerated air and moisture and
J B Sterling et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 43(4), 691-697 (2000-09-27)
Potassium iodide (KI) is a useful drug in the dermatologic armamentarium. It is successfully used for inflammatory dermatoses, most notably erythema nodosum, subacute nodular migratory panniculitis, nodular vasculitis, erythema multiforme, and Sweet's syndrome. KI is also successfully used for cutaneous