製品名
Smart SPME Fiber Assembly, Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, size 23 ga
物質
fused silica fiber
red hub
サイズ
23 ga
包装
pkg of 1 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
PDMS coating
適合性
(for volatiles (MW 60 - 275))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
最新バージョンのいずれかを選択してください:
関連コンテンツ
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
固相マイクロ抽出(SPME)はGCやHPLCの前にサンプルから分析対象物質を抽出するための、コーティングファイバーを使用した溶媒不要のサンプル調製法です。
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
548575-U |