Merck
54632
Rheodyne® モデル9725i PEEK インジェクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
物質
PEEK injector
詳細
manual; with MBB and switch
特徴
manual
number of ports 6
positions 2
メーカー/製品名
Rheodyne 9725I
パラメーター
5000 psi max. pressure
フィッティング
10-32 Rheodyne thread
詳細
9725iにはスイッチとメークビフォーブレーク(MBB)が付いています。MBBのために、ロードから注入に切り替えてもフローが遮断されることはありません。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)