安全性情報
54479
Rheodyne® モデル 7000L、ストリームスイッチングバルブ、大孔
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
物質
stainless steel valve
特徴
manual
number of ports 6
positions 2
メーカー/製品名
Rheodyne 7000L
パラメーター
5000 psi max. pressure (350 bar) (factory set)
フィッティング
10-32 Rheodyne thread
詳細
2ポジション、7000 Lの流路切換弁の流路は1 mm(0.040インチ)です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)