物質
PE frit
polypropylene hardware
品質水準
組成
bed wt., 1 g
包装
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
Matrix
magnesium silicate base material
マトリックス活性基
Florisil phase
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
54005-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)