製品名
Ascentis® Express(アセンティスエクスプレス)OH5, 2.7 μm HPLCカラム, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L86
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
<60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 2.1 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
マトリックス活性基
hydroxy, penta- phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
製品選択ツール.をお試しください
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
HILIC mode chromatography using an Ascentis® Express OH5 resolved the majority of the acyl-L-carnitines tested. It may be possible to use MS/MS and particular fragment ions to resolve the two coeluting pairs.